VWR® SMART skai, Laborstühle
Lieferant: VWR Collection
132-0947EA 515 CHF
132-0947 132-0948 132-0949 132-0944 132-0945 132-0946
VWR® SMART skai, Laborstühle
Stühle
Die VWR® SMART skai Stühle mit All-inclusive-Ergonomiekonzept fördern aktives, dynamisches Sitzen und bieten außergewöhnlichen Komfort.
  • Ergonomisch geformte Polsterung gewährleistet besonders komfortables Sitzen
  • Kunstlederpolster: abwaschbar und desinfektionsmittelbeständig
  • Komfortable, 8 cm dicke Polsterung
  • Hohe Rückenlehne mit integrierter Lordosenstütze
  • Synchrontechnik mit Gewichtsregulierung für aktives, dynamisches Sitzen
  • Neigung, Tiefe und Höhe von Sitzfläche und Rückenlehne sind individuell einstellbar 
  • 5-strahliges Fußkreuz aus poliertem Aluminium 
GS safety tested.
Zertifizierungen: GS-geprüft.