Multiparameter-Tiefensonden, MPP 930 IDS
Lieferant: WTW
401205 401206
665-0357EA 5980 CHF
665-0357 665-0358
Multiparameter-Tiefensonden, MPP 930 IDS
Elektroden Elektroden, sonstige
Diese digitalen Tiefensonden mit integriertem temperatur- und luftdruckkompensiertem Drucksensor vereinen Gelöstsauerstoff, pH/Redox und Leitfähigkeit mit Tiefenmessung in einer Sonde. Sie können mit einer, zwei oder drei IDS-Elektroden verwendet werden. Zur Messung wird das Multiparameter-Messgerät Multi 3430 oder Multi 3630 IDS benötigt.
  • Kein Drehen, kein Schrauben: Ein Klick und die Verbindung zur MPP IDS ist druckfest, zugbeständig und datensicher geschlossen
  • Optionale Kabelrolle mit Schleifkontakten für gleichzeitiges Abrollen und Messen; Platz für