Wasseraufbereiter mit Harzsäule, WP3000
Lieferant: Smeg
171-0848EA 5390 CHF
171-0848 SMEGWP3010
Wasseraufbereiter mit Harzsäule, WP3000
Wasseraufbereitungssysteme Ionenaustauscher
Der Wasseraufbereiter WP3000 kann mit den Modellen GW3060 und GW4090 zur Herstellung von deionisiertem Wasser bei 0,8 - 1 µS/cm verwendet werden, welches sich für den letzten Spülgang bei Reinigungsautomaten für Instrumente eignet. Das System verwendet Mischbettharze (Einweg), die auch Siliziumdioxid zurückhalten können. Wenn die Harze verbraucht sind, können sie einfach mit dem MI700WP-Kit ausgetauscht werden.