Kälteumwälzthermostate, Minichiller und Unichiller
Lieferant: HUBER
3013.0001.01 3013.0004.01 3015.0003.01 3024.0027.01 3006.0063.99 3014.0054.01 3014.0052.01 3024.0053.01 3024.0054.01 3025.0056.01 3010.0101.01 3065.0004.99 3066.0010.99 3055.0002.01 3055.0001.01 3054.0005.01 3054.0001.01 3054.0006.01 3054.0004.01 3054.0002.01 3013.0062.01 3014.0061.01 3052.0014.01 3025.0057.01 3013.0064.01 3051.0025.01 3024.0057.01 3024.0058.01
461-6472EA 18160 CHF
461-6472 461-0988 461-1083 461-1085 461-0958 HUBE3014.0054.01 HUBE3014.0052.01 HUBE3024.0053.01 HUBE3024.0054.01 HUBE3025.0056.01 HUBE3010.0101.01 HUBE3065.0004.99 HUBE3066.0010.99 HUBE3055.0002.01 HUBE3055.0001.01 HUBE3054.0005.01 HUBE3054.0001.01 HUBE3054.0006.01 HUBE3054.0004.01 HUBE3054.0002.01 HUBE3013.0062.01 HUBE3014.0061.01 HUBE3052.0014.01 HUBE3025.0057.01 HUBE3013.0064.01 HUBE3051.0025.01 HUBE3024.0057.01 HUBE3024.0058.01
Kälteumwälzthermostate, Minichiller und Unichiller
Umwälzthermostate Geschlossene Umwälzsysteme Kälteumwälzthermostate
Viele Anwendungen hängen von einer zuverlässigen Kühlquelle ab. Die Umlaufkühler der Unichiller® Serie bieten eine ideale Lösung für die umweltfreundliche und wirtschaftliche Kühlung in Labor und Industrie. Es stehen mehr als 50 luft- und wassergekühlte Modelle zur Auswahl, mit Kühlleistungen von 0,3 bis 50 kW. Ein effizientes Energiemanagement sorgt für niedrige Betriebskosten und weniger Verbrauch von wertvollem Frischwasser. Huber Umlaufkühler reduzieren den Ressourcenverbrauch und stellen eine Investition dar, die sich schnell auszahlt.
  • Robuste, rostfreie Konstruktion
  • Zuverlässiger Dauerbetrieb mit Warnfunktionen
  • Helles, großes OLED Display
  • USB und R232-Schnittstelle
  • Natürliches Kühlmittel
Eine Berechnung der Wasser- und Abwasserkosten zeigt, dass ein Minichiller in einer Arbeitswoche bis zu 48000 Liter Wasser einsparen kann und sich aufgrund des geringen Anschaffungspreises innerhalb kürzester Zeit amortisiert. Die Geräte beanspruchen auf dem Labortisch nur 225 x 360 mm Platz und eignen sich daher zur Kühlung von Reaktorblöcken, Vakuumpumpen, Rotationsverdampfern oder Wärmetauschern. Minichiller ermöglichen stabile Einsatzbedingungen durch konstante Werte für Temperatur, Druck und Durchflussmengen. Auch für den Dauerbetrieb bei Umgebungstemperaturen bis 40 °C sind sie perfekt geeignet. Trotz ihres günstigen Anschaffungspreises sind die Kühler gut ausgestattet und verfügen über eine große Temperaturanzeige, Füllstandsanzeige sowie Status-LEDs für Pumpe, Kühlung und Heizung. Optional ist eine 1-kW-Heizung erhältlich, mit der der Temperaturbereich auf 100 °C erweitert werden kann. Minichiller sind als luft- und wassergekühlte Modelle erhältlich und verwenden natürliche Kältemittel.
Kühlgeräte reduzieren auch den Wasserverbrauch und schonen die Umwelt bei gleichzeitiger Senkung der Betriebskosten. Unichiller eignen sich zum Abführen von Wärme aus chemischen Prozessen, Kühlen technischer Anlagen oder als zentrale Kühlwasserversorgung für Labore. Alle Unichiller sind für den Dauerbetrieb bei Umgebungstemperaturen bis +40 °C ausgelegt. Die Aufstellung im Außenbereich ist mit optionalen Wetterschutz- und Winterbetriebspaketen möglich. Für Anwendungen mit hohen Druckverlusten sind Pumpen mit erweiterter Druck- und Förderleistung erhältlich.
Der Pilot ONE® Regler ist austauschbar und kann als Fernbedienung verwendet werden (mit optionalem Datenkabel). Der Pilot ONE® Regler bietet einen brillanten 5,7"-Touchscreen mit Grafikfunktionen und komfortabler Menüführung in 11 Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Tschechisch, Polnisch, Russisch, Chinesisch und Japanisch) sowie USB- und Ethernet-Anschlüsse. Der Benutzer kann optische und akustische Alarme für Temperaturgrenzwerte einstellen; mit der Uhr- und Kalenderfunktion für den Autostart kann das Gerät für einen unbeaufsichtigten Anlauf programmiert werden. Leistungsstarke Druckpumpe; Tischmodelle mit einem maximalen Pumpendruck von 3 bar besitzen einen integrierten, einstellbaren Bypass und ein Druckmessgerät; bei Standmodellen erfolgt die Druckregelung über externen Bypass (optional).
Unichiller® mit MPC-Regler sind kompakte, preiswerte Geräte; Für Anwendungen im Labor sind Unichiller® mit Kühlleistungen bis 2,5 kW erhältlich. Die Modelle vom Minichiller® bis zum Unichiller® 025w-MPC eignen sich für den Einsatz auf oder unter dem Labortisch. Der MPC Controller ist ein robuster, ideal für einfache Anwendungen geeigneter und einfach zu bedienender Controller mit drei Tasten und LED-Anzeige.
Die Tower-Modelle sind leistungsstark und verfügen über ein platzsparendes Design. Diese Modelle sind mit dem neuen austauschbaren Pilot ONE® ausgestattet und werden sowohl in Forschung als auch Produktion eingesetzt.
Zertifizierungen: Entsprechen IP-Klasse 20: IEC 60529:20
Bestellinformation: „T“ kennzeichnet Tower-Modelle, „w“ kennzeichnet Modelle mit Wasserkühlung. Wenden Sie sich für weitere Informationen zu anderen Modellen oder Optionen und Zubehör bitte an Avantor.
Bitte beachten Kühlleistung bei +15; 0; –10 und –20 °C