Umwälzthermostate, Unistat®-Reihe
Lieferant: HUBER
1021.0015.01 1021.0016.01 1021.0017.01 1023.0011.01 1030.0003.01 1030.0004.01 1030.0001.01 1041.0004.01 1041.0007.01 1041.0010.01 1030.0007.01 1002.0046.01 1000.0037.01 1000.0039.01 1000.0040.01 1002.0045.01
461-6013EA 0 CHF
461-6013 461-6014 461-6015 461-6016 461-0562 461-0832 461-0743 461-1053 461-1054 461-1055 461-1051 HUBE1002.0046.01 HUBE1000.0037.01 HUBE1000.0039.01 HUBE1000.0040.01 HUBE1002.0045.01
Umwälzthermostate, Unistat®-Reihe
Umwälzthermostate Geschlossene Umwälzsysteme Temperiersysteme
Unistat® Geräte sind die ideale Lösung für die schnelle und präzise Temperaturregelung von extern angeschlossenen Systemen. Diese kompakten Geräte ermöglichen eine bisher nicht erreichbare Leistung, eine schnelle Temperaturänderung und den Einsatz über einen breiten Temperaturbereich, ohne dass die Flüssigkeit ausgetauscht werden muss. Es stehen über 60 Modelle, z. B. in einem eleganten Desktop-Gehäuse oder in einem flachen Design, mit Kühlleistungen von 0,7 bis 130 kW, zur Auswahl. Unistat® Geräte bieten für alle Anwendungen ein professionelles Scale-up, da vomMore Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable