Messzylinder, hohe Form, PTFE
Lieferant: Bohlender
A164-12 A164-16 A164-20
BOHLA164-12EA 471 CHF
BOHLA164-12 BOHLA164-16 BOHLA164-20
Messzylinder, hohe Form, PTFE
Zylinder Messzylinder
PTFE, hohe Form.
  • Ideal für die Volumenmessung von aggressiven Flüssigkeiten
  • Durchscheinend und nicht porös mit Ausguss
  • Sechskantfuß verhindert das Rollen des Zylinders
  • Permanent vertiefte Graduierung
Ø = Innendurchmesser