Sterifil® Aseptisches System und Filterhalter
Lieferant: Merck
XX1104700 XX11J4750
MILFXX1104700EA 0 CHF
MILFXX1104700 MILFXX11J4750
Sterifil® Aseptisches System und Filterhalter
Filterhalter
Aseptisches System und Halter für 47-mm-Scheibenfilter. Wird für allgemeine Filtrationsanwendungen und die Filtration von Proben zur Analyse von partikulärer oder biologischer Kontamination verwendet.
Die geschlossene Einheit schützt die Probe und das Filtrat vor Umweltkontamination.
Bestellinformation: Lieferung mit PS-Trichter, Trichterdeckel, Auffangflasche und Deckel, PP-Haltersockel, Filterträgersieb, Silikonstopfen. Sterifil®-Halter und Trichter sind auch separat erhältlich (ohne Auffangflasche und Deckel).
Lieferumfang: This system consist of a PS funnel, funnel cover, receiver flask and cover, PP holder base, filter support screen, silicone stopper.