Augendusche, in Wandkasten
Lieferant: Broen Lab
BROE17.160.009EA 7180 CHF
BROE17.160.009
Augendusche, in Wandkasten
Erste-Hilfe-Ausstattung Duschen
Wandbefestigte Augendusche in einem Anti-Korrosions-Schrank.
  • Mit chemikalienbeständigem BROEN Polycoat
  • Zwei Duschköpfe und eingebauter FLOWFIX (14 L/min)
  • Klappe funktioniert gleichzeitig als Auffangbecken für das verbrauchte Wasser
W×T×H (Schrank): 308×64,5×585 mm
Min. Arbeitsdruck: 2 bar
Anschluss: Einlass G1/2" Außengewinde