Reinraum-Mopps
Lieferant: Vileda Professional
141-0996EA 36.6 CHF
141-0996
Reinraum-Mopps
Mopps
Das einzigartige Duo Mopp-Konzept ist perfekt für anspruchsvolle Anforderungen an eine effektive Reinigung und Desinfektion von Reinräumen und kontrollierten Umgebungen. Dank des Duo Mopp-Konzepts kann man mit demselben Moppkopf die doppelte Fläche reinigen.
  • Die einzigartige Mikrofaser-Zusammensetzung bindet Partikel von der Oberfläche und entfernt bis zu 99,9% der Bakterien
  • Für den Einsatz im Reinraum der Klasse ISO 5/GMP A+B/FED209 D Klasse 100 konzipiert
  • Geeignet für Eimer und Vorbehandlungsmethoden
CleanTech Duo Mopp:
- Mikrofaser-beschichteter Reinraumschaum zur Reinigung/Desinfektion von Böden, Wänden und Decken
- Ausgezeichnete Mikrofaser-Reinigungsergebnisse wurden unabhängig nachgewiesen
SanTech Duo Mopp:
- Mit Polyester beschichteter Reinraumschaum zur Desinfektion von Böden, Wänden und Decken
- Saugfähigkeit sowie gute Abriebfestigkeit ohne Fusselbildung