Anschluss-Fittings, BOLA
Lieferant: Bohlender
F762-18 F762-14
BOHLF762-18EA 115 CHF
BOHLF762-18 BOHLF762-14
Anschluss-Fittings, BOLA
Fittings und Verbinder
Diese Fittings sind aus PTFE, ETFE.
  • Temperaturbeständig von −50 bis 150 °C
  • Chemikalienbeständig
  • Druckbereich bis zu 5 bar
  • Vakuumtauglich
Eine Seite mit Überwurfmutter mit Klemmringen zum Anschluss von Schläuchen oder Rohren, die andere Seite mit Laborverschraubung zum Anschluss von Schläuchen.
Zertifizierungen:
Zubehörinformationen:
Lieferumfang:
Order Now