Hitze- und Schnittschutzhandschuhe
Lieferant: Jutec
112-1962EA 83.2 CHF
112-1962 JUTEH0150035
Hitze- und Schnittschutzhandschuhe
Handschuhe
Diese 5-Finger-Handschuhe aus Kevlar®-Grobstrick mit Baumwollisolierung schützen vor Kontakthitze bis zu 250 °C.
  • Ideal für Arbeiten unter leichtem Hitzeeinfluss
  • Handschuhe sind einfach isoliert und bieten eine sehr gute Handhabung
  • Waschbar
  • Mit Strickbund
Die Handschuhe finden überall dort Einsatz, wo eine direkte Beflammung von vornherein ausgeschlossen ist.
Zertifizierungen: EN 388 (244X), EN 407 (X1XXXX); Kat. II.