Reinraum-Wischtücher, MiraWIPE®
Lieferant: FOAMTEC
HT5790S HT5790B HT5790 HT5790S-10ST HT5790S-25 HT5790SM
FOAMHT5790SEA 3020 CHF
FOAMHT5790S FOAMHT5790B FOAMHT5790 FOAMHT5790S-10ST FOAMHT5790S-25 FOAMHT5790SM
Reinraum-Wischtücher, MiraWIPE®
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Diese Mikrofaser-Reinigungstücher bestehen aus Microdenier-Endlosgarn (sehr weiches Polyester/Nylontextil). Sie haben dadurch eine verbesserte Saugfähigkeit und nehmen Verschmutzungen besser auf als herkömmliche Wischtücher aus Polyester.
  • Laser-geschnittene Kanten vollständig versiegelt
  • Aus einem abriebfesten Gewebe zur Minimierung von Partikeln auf der Oberfläche des Wischtuchs
  • Die nicht symmetrische Mikrofaserstruktur ermöglicht die Reinigung von mikrobiellen Bio-Folien und sporiziden Rückständen, sie eignet sich somit ideal für Desinfektionsverfahren
  • Steril und unsteril erhältlich
Ideal zum Entfernen hartnäckig anhaftender Partikel und Flecken bei Reinigungsanwendungen in der Pharmaindustrie und Mikroelektronik.