Zellschaber
Lieferant: Biotium
22003.EA 672 CHF
22003.
Zellschaber
Zellschaber
PE Einweg, steril. Mini-Zellschaber zum Ernten von Zellen oder Zelllysaten aus Mikrotiterplatten.
Verpackung: Verpackt in 20 sterilen Packungen mit 10 Schabern pro Packung.