Reinigungssystem für kontrollierte Umgebungen
Lieferant: FHP VILEDA SCS
141928 141926 143774 143776
VILE141928EA 316 CHF
VILE141928 141-0937 VILE143774 VILE143776
Reinigungssystem für kontrollierte Umgebungen
Mopps
Diese Reinraum-Reinigungswagen wurden speziell für den Einsatz in sensiblen Bereichen und kontrollierten Umgebungen entwickelt. Die Reinigungswagen sind extrem funktional und vielseitig und zeichnen sich durch überragende ergonomische Eigenschaften aus.
  • Klein und kompakt
  • Hitze- und chemikalienbeständig
  • Mit elektrisch leitfähigen Rollen, die Lauffläche der Räder ist aus einem hydrolysebeständigen Material
  • Autoklavierbar und für die Gammasterilisation geeignet
ISO 5 / GMP A + B / D FED209 class 100
Zertifizierungen: ISO 5 / GMP A+B / FED209 D Klasse 100