ESD-Berufsschuhe, Clogs, Nature, 4040/4045/4050/4055
Lieferant: Abeba
Nature
114-2455EA 119 CHF
114-2455 114-2456 ABEB4040/35 114-2457 ABEB4040/34 114-2458 114-2459 ABEB4050/39 ABEB4050/48 ABEB4050/46 ABEB4050/47 ABEB4050/44 ABEB4050/45 ABEB4050/42 ABEB4050/43 ABEB4050/40 ABEB4050/41 ABEB4055/40 ABEB4055/41 ABEB4040/48 ABEB4040/47 ABEB4055/42 ABEB4055/43 ABEB4040/46 ABEB4055/44 ABEB4055/45 ABEB4055/46 ABEB4055/47 ABEB4055/48 ABEB4050/37 ABEB4045/42 ABEB4045/43 ABEB4050/38 ABEB4045/40 ABEB4050/35 ABEB4045/41 ABEB4050/36 ABEB4045/46 ABEB4045/47 ABEB4050/34 ABEB4045/44 ABEB4045/45 ABEB4045/48 ABEB4055/34 ABEB4055/35 ABEB4055/36 ABEB4055/37 ABEB4055/38 ABEB4055/39 ABEB4045/35 ABEB4045/36 ABEB4045/34 ABEB4045/39 ABEB4045/37 ABEB4045/38 114-2463 114-2464 114-2460 114-2461 114-2462
ESD-Berufsschuhe, Clogs, Nature, 4040/4045/4050/4055
Schuhe und Stiefel
ESD-Clog, glatt oder perforiert, mit feststehendem, verstellbarem Fersenriemen und einer Gummilaufsohle (beständig gegen Kraftstoffe, Öle, Säuren und Laugen).
Farbe: Weiß, dunkelblau, schwarz
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); TÜV GS DIN 4843/100 § 3.1v.8/93, EN ISO 20347:2012; OB, FO, A, SRC