Berufsschuhe, Clogs, Reflexor®, 6903/6913
Lieferant: ABEBA
6903/36 6903/37 6903/38 6903/39 6903/40 6903/41
114-1177EA 174 CHF
114-1177 114-1178 114-1179 114-1180 114-1181 114-1182
Berufsschuhe, Clogs, Reflexor®, 6903/6913
Schuhe und Stiefel
Antistatischer Clog aus Glattleder, mit Lederfutter, einem klappbarem und verstellbarem Fersenriemen und rutschhemmender PU-Sohle.
  • Extrem leichte und rutschhemmende PU-Sohle
  • Zwei auswechselbare Reflexor® Einlegesohlen (eine Massage-Einlegesohle und eine glatte Komfort-Einlegesohle)
  • Orthopädische Einlagen möglich
  • Ristbereich mit elastischem Band
Colour: White or black
Farbe: Weiß oder Schwarz
Zertifizierungen: DGUV 112-191; EN 20347:2012; OB, SRC