ESD Sicherheitsschuhe, Velcro®, X-Light, 7131030/7131035
Lieferant: Abeba
7131030/35 7131030/36 7131030/37 7131030/38 7131030/39 7131030/40 7131030/41 7131030/42 7131030/43 7131030/44 7131030/45 7131030/46 7131030/47 7131030/48 7131035/35 7131035/36 7131035/37 7131035/38 7131035/39 7131035/40 7131035/41 7131035/42 7131035/43 7131035/44 7131035/45 7131035/46 7131035/47 7131035/48
ABEB7131030/35EA 131 CHF
ABEB7131030/35 ABEB7131030/36 ABEB7131030/37 ABEB7131030/38 ABEB7131030/39 ABEB7131030/40 ABEB7131030/41 ABEB7131030/42 ABEB7131030/43 ABEB7131030/44 ABEB7131030/45 ABEB7131030/46 ABEB7131030/47 ABEB7131030/48 ABEB7131035/35 ABEB7131035/36 ABEB7131035/37 ABEB7131035/38 ABEB7131035/39 ABEB7131035/40 ABEB7131035/41 ABEB7131035/42 ABEB7131035/43 ABEB7131035/44 ABEB7131035/45 ABEB7131035/46 ABEB7131035/47 ABEB7131035/48
ESD Sicherheitsschuhe, Velcro®, X-Light, 7131030/7131035
Schuhe und Stiefel
ESD-Sicherheitsschuh aus Glattleder, mit einem feststehenden, verstellbaren Velcro®-Fersenriemen, und einer kraftstoffbeständigen PU-Laufsohle.
  • Spezielles schweißabsorbierendes Spezialfütterung mit Silberionen
  • Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle bieten optimierten Komfort, orthopädische Einlegesohlen sind auch möglich
  • Sanitized® Behandlung reduziert Gerüche und Bakterienwachstum
  • Leichte PU-Sohle mit hoher Rutschfestigkeit und Dämpfungssystem
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
  • Ristbereich mit elastischem Band
Farbe: Weiß/ schwarz
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345:2011; SB, A, E, FO, SRC.