Schnittschutzhandschuhe, ActivArmr® 80-658
Lieferant: Ansell
80-658/10 80-658/7 80-658/9 80-658/8 80-658/11 80-658/6
ANSE80-658/10EA 380 CHF
ANSE80-658/10 ANSE80-658/7 ANSE80-658/9 ANSE80-658/8 ANSE80-658/11 ANSE80-658/6
Schnittschutzhandschuhe, ActivArmr® 80-658
Handschuhe
Dieser Handschuh besteht aus einem robusten Träger aus Edelstahl/Nylon/Kevlar®/Glasfaser/Baumwolle und einer ¾-Tauchbeschichtung aus Naturgummilatex. Dank des dreilagigen Gewebes aus Stahl, Glasfaser und Kevlar® bietet er extreme Beständigkeit gegen Schnitte, Splitter und scharfe Kanten.
  • Extralange Stulpe bietet einen erweiterten Unterarmschutz
  • Der zu ¾ tauchbeschichtete, flüssigkeitsabweisende Handschuh schützt die Haut vor einem Kontakt mit unangenehmen Flüssigkeiten
  • Guter Schutz gegen Kontakthitze beim Umgang mit warmen Objekten
  • Schrumpfgeraute