N-Acetyl-5-hydroxytryptamin
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyms:
N-(2-(5-Hydroxy-1H-indol-3-yl)ethyl)acetamide, N-Acetylserotonin
14535-50
14535-100
14535-250
CAYM14535-50EA
76.2
CHF
CAYM14535-50
CAYM14535-100
CAYM14535-250
N-Acetyl-5-hydroxytryptamin
N-Acetyl-5-hydroxytryptamin
Formel:
C₁₂H₁₄N₂O₂ MW: 218.3 g/mol |
MDL Number:
MFCD00005656 CAS-Nummer: 1210-83-9 EINECS: 214-916-5 |