Bis(α,α-dimethylbenzyl)peroxid (Dicumylperoxid) ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H60442.22EA 108 CHF
H60442.22 H60442.36 H60442.MC
Bis(α,α-dimethylbenzyl)peroxid (Dicumylperoxid) ≥98%
Bis(α,α-dimethylbenzyl)peroxid (Dicumylperoxid)
Formel: C₁₈H₂₂O₂
MW: 270,37 g/mol
Melting Pt: 39…41 °C
Dichte: 1,56
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00036227
CAS-Nummer: 80-43-3
EINECS: 201-279-3
UN: 3110
ADR: 5.2,II