2,6-Dichlornicotinonitril ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,6-Dichloropyridine-3-carbonitrile, 2,6-Dichloro-3-cyanopyridine
H63480.03 H63480.06
H63480.03EA 162 CHF
H63480.03 H63480.06
2,6-Dichlornicotinonitril ≥97%
2,6-Dichlornicotinonitril
Formel: C₆H₂Cl₂N₂
MW: 173,00 g/mol
Melting Pt: 121…125 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03411341
CAS-Nummer: 40381-90-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III