5-Brom-2-methoxy-3-methylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
5-Bromo-2-methoxy-3-methylpyridine
AS35357G1
AS35357G10
AS35357G5
ACTIAS35357G1EA
0
CHF
ACTIAS35357G1
ACTIAS35357G10
ACTIAS35357G5
5-Brom-2-methoxy-3-methylpyridin
5-Brom-2-methoxy-3-methylpyridin
Formel:
C₇H₈BrNO MW: 202,05 g/mol |
MDL Number:
MFCD07375124 CAS-Nummer: 760207-87-2 |