4-Brom-2-fluorphenylessigsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(4-Bromo-2-fluorophenyl)acetic acid
H61176.06 H61176.14
H61176.06EA 216 CHF
H61176.06 H61176.14
4-Brom-2-fluorphenylessigsäure ≥98%
4-Brom-2-fluorphenylessigsäure
Formel: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,03 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09032952
CAS-Nummer: 114897-92-6