3-Fluor-2-nitrophenol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H61670.03
H61670.06
H61670.03EA
72.7
CHF
H61670.03
H61670.06
3-Fluor-2-nitrophenol ≥97%
3-Fluor-2-nitrophenol
Formel:
C₆H₄FNO₃ MW: 157,10 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07368753 CAS-Nummer: 385-01-3 |