7-Fluoroxindol 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 7-Fluoroindolin-2-one
H61511.MD H61511.03 H61511.06
H61511.MDEA 87.5 CHF
H61511.MD H61511.03 H61511.06
7-Fluoroxindol 95%
7-Fluoroxindol
Formel: C₈H₆FNO
MW: 151.14 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02179608
CAS-Nummer: 71294-03-6
EINECS: 676-237-4