(6-Chlor-3-pyridinyl)methanol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 6-Chloropyridine-3-methanol, 2-Chloro-5-hydroxymethylpyridine, 6-Chloro-3-(hydroxymethyl)pyridine
AS20766G25 AS20766G5
ACTIAS20766G25EA 0 CHF
ACTIAS20766G25 ACTIAS20766G5
(6-Chlor-3-pyridinyl)methanol
(6-Chlor-3-pyridinyl)methanol
Formel: C₆H₆ClNO
MW: 143,57 g/mol
MDL Number: MFCD01075226
CAS-Nummer: 21543-49-7