4-Bromtetrahydropyran
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20466G1 AS20466G5 AS20466G25
ACTIAS20466G1EA 10 CHF
ACTIAS20466G1 ACTIAS20466G5 ACTIAS20466G25
4-Bromtetrahydropyran
4-Bromtetrahydropyran
Formel: C₅H₉BrO
MDL Number: MFCD07371501
CAS-Nummer: 25637-16-5