4-(Brommethyl)tetrahydropyran
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS1354G1 AS1354G25 AS1354G5
ACTIAS1354G1EA 0 CHF
ACTIAS1354G1 ACTIAS1354G25 ACTIAS1354G5
4-(Brommethyl)tetrahydropyran
4-(Brommethyl)tetrahydropyran
Formel: C₆H₁₁BrO
MDL Number: MFCD03788561
CAS-Nummer: 125552-89-8