4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridine
AS23507G25 AS23507G5
ACTIAS23507G25EA 89 CHF
ACTIAS23507G25 ACTIAS23507G5
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridin
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Formel: C₁₂H₁₂N₂
MW: 184,24 g/mol
MDL Number: MFCD00006441
CAS-Nummer: 1134-35-6
EINECS: 214-483-2