n-Dodecyl-β-D-maltosid
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: DDM
J66869.06EA 1380 CHF
J66869.06 J66869.03 J66869.ME
n-Dodecyl-β-D-maltosid
n-Dodecyl-β-D-maltosid
Formel: C₂₄H₄₆O₁₁
MW: 510,6 g/mol
Melting Pt: 224…226 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00043012
CAS-Nummer: 69227-93-6