Actinomycin D ≥98%
Lieferant: Cayman Chemical
11421-5 11421-10
CAYM11421-5EA 136 CHF
CAYM11421-5 CAYM11421-10
Actinomycin D ≥98%
Actinomycin D
Formel: C₆₂H₈₆N₁₂O₁₆
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00005033
CAS-Nummer: 50-76-0
UN: 3462
ADR: 6.1,II