Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (ATP Dinatriumsalz)
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyms: ((2R,3S,4R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl tetrahydrogen triphosphate, disodium salt, Adenosine 5'-triphosphoric acid disodium, Adenosine 5′-triphosphate disodium salt, ATP 2Na, ATP disodium salt, Adenosine 5ʹ-Triphosphate, Disodium Salt
14498-25 14498-5 14498-10 14498-50
CAYM14498-25EA 471 CHF
CAYM14498-25 CAYM14498-5 CAYM14498-10 CAYM14498-50
Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (ATP Dinatriumsalz)
Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (ATP Dinatriumsalz)
Formel: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₃P₃
MW: 551,14 g/mol
MDL Number: MFCD00080339
CAS-Nummer: 987-65-5
EINECS: 213-579-1