TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphin Hydrochlorid)
Lieferant: Cayman Chemical
|
Gefahr
|
Synonyms:
TCEP HCl
CAYM14329-1EA
89.9
CHF
CAYM14329-1
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphin Hydrochlorid)
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphin Hydrochlorid)
Formel:
C₉H₁₆ClO₆P MW: 286,65 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00145469 CAS-Nummer: 51805-45-9 UN: 3261 ADR: 8,II |