Streptozocin
Lieferant: Cayman Chemical
Gefahr
Synonyms: 1-Methyl-1-nitroso-3-((2S,3R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)urea, Streptozotocin
13104-50 13104-1
CAYM13104-50EA 48.8 CHF
CAYM13104-50 CAYM13104-1
Streptozocin
Streptozocin
Formel: C₈H₁₅N₃O₇
MW: 265,2 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00006607
CAS-Nummer: 18883-66-4
EINECS: 242-646-8