9-Brom-1-nonanol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H61393.06 H61393.14
H61393.06EA 119 CHF
H61393.06 H61393.14
9-Brom-1-nonanol ≥98%
9-Bromo-1-nonanol
Formel: C₉H₁₉BrO
Siedepunkt: 125…126 °C (2 mmHg)
Melting Pt: 33…35 °C
Flash-Pt: 109 °C (228 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00063348
CAS-Nummer: 55362-80-6