AEBSF Hydrochlorid (4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonylfluorid Hydrochlorid)
Lieferant: Cayman Chemical
Achtung
Synonyms: 4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonyl fluoride hydrochloride, AEBSF hydrochloride
14321-50 14321-100 14321-250
CAYM14321-50EA 97.5 CHF
CAYM14321-50 CAYM14321-100 CAYM14321-250
AEBSF Hydrochlorid (4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonylfluorid Hydrochlorid)
AEBSF Hydrochlorid (4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonylfluorid Hydrochlorid)
Formel: C₈H₁₁ClFNO₂S
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00132962
CAS-Nummer: 30827-99-7
UN: 3261
ADR: 8,II