Hygromycin B
Lieferant: Cayman Chemical
Gefahr
14291-500 14291-1
CAYM14291-500EA 151 CHF
CAYM14291-500 CAYM14291-1
Hygromycin B
Hygromycin B
Formel: C₂₀H₃₇N₃O₁₃
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06795479
CAS-Nummer: 31282-04-9
EINECS: 250-545-5
UN: 3462
ADR: 6.1,I