6,7-Dimethoxy-4-chinazolon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
6,7-Dimethoxy-4(3H)-quinazolinone, 6,7-Dimethoxy-1H-quinazolin-4-one
AS22610G100
AS22610G25
AS22610G5
ACTIAS22610G100EA
0
CHF
ACTIAS22610G100
ACTIAS22610G25
ACTIAS22610G5
6,7-Dimethoxy-4-chinazolon
6,7-Dimethoxy-4-chinazolon
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O₃ MW: 206,2 g/mol |
MDL Number:
MFCD01570147 CAS-Nummer: 13794-72-4 |