(S)-(+)-2-Chlormandelsäure 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: (S)-2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxyacetic acid
H61152.ME
H61152.MEEA 0 CHF
H61152.ME
(S)-(+)-2-Chlormandelsäure 95%
(S)-(+)-2-Chlormandelsäure
Formel: C₈H₇ClO₃
MW: 186,59 g/mol
Melting Pt: 118…122 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00798437
CAS-Nummer: 52950-19-3