3-Fluorpicolinsäure 98
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 3-fluoropyridine-2-carboxylic acid, 3-Fluoro-2-pyridinecarboxylic acid
H61458.03 H61458.06
H61458.03EA 148 CHF
H61458.03 H61458.06
3-Fluorpicolinsäure 98
3-Fluorpicolinsäure
Formel: C₆H₄FNO₂
MW: 141.1 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04114108
CAS-Nummer: 152126-31-3