3-Fluor-2-formylpyridin 98
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Fluoropyridine-2-carboxaldehyde, 3-Fluoropicolinaldehyde, 3-Fluoropyridine-2-carbaldehyde, 3-Fluoro-2-pyridinecarboxaldehyde
H61902.03 H61902.06
H61902.03EA 129 CHF
H61902.03 H61902.06
3-Fluor-2-formylpyridin 98
3-Fluor-2-formylpyridin
Formel: C₆H₄FNO
MW: 125.1 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07781234
CAS-Nummer: 31224-43-8
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable