2-Fluor-6-formylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 6-Fluoropicolinaldehyde, 6-Fluoropyridine-2-carboxaldehyde
AS31202G1 AS31202G5
ACTIAS31202G1EA 0 CHF
ACTIAS31202G1 ACTIAS31202G5
2-Fluor-6-formylpyridin
2-Fluor-6-formylpyridin
Formel: C₆H₄FNO
MDL Number: MFCD03095149
CAS-Nummer: 208110-81-0