2-Formyl-6-methoxypyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
6-Methoxypicolinaldehyde, 6-Methoxypyridine-2-carboxaldehyde, 6-Methoxypyridine-2-carbaldehyde
AS23921G1
AS23921G25
AS23921G5
ACTIAS23921G1EA
0
CHF
ACTIAS23921G1
ACTIAS23921G25
ACTIAS23921G5
2-Formyl-6-methoxypyridin
2-Formyl-6-methoxypyridin
Formel:
C₇H₇NO₂ |
MDL Number:
MFCD05664030 CAS-Nummer: 54221-96-4 |