1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H60492.06
H60492.14
H60492.06EA
208
CHF
H60492.06
H60492.14
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on ≥97%
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
Formel:
C₇H₅NOS Melting Pt: 154…158 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00044001 CAS-Nummer: 2634-33-5 EINECS: 220-120-9 UN: 3077 ADR: 9,III |