Toluol, extra trocken 99.85%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: MethylbenzolRetinnaphthaAnisenToluenMethylbenzenPhenylmethan
448401000.EA 50.1 CHF
448401000.
Toluol, extra trocken 99.85%, AcroSeal®
Toluol
package of 4x25ML bottles
Formel: C₆H₅CH₃
MW: 92,14 g/mol
Siedepunkt: 111 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –95 °C
Dichte: 0,866 g/cm³
Flash-Pt: 4 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008512
CAS-Nummer: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615130-69
Merck Index: 12,09667
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/73/766173.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.003 % (Coulometric)
GC ≥99.8 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Filt.over 0.2 micron PFTE Filtered