4'-(Trifluormethyl)biphenyl-4-carbonsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
AS30283G1
AS30283G5
ACTIAS30283G1EA
0
CHF
ACTIAS30283G1
ACTIAS30283G5
4'-(Trifluormethyl)biphenyl-4-carbonsäure
4'-(Trifluormethyl)biphenyl-4-carbonsäure
Formel:
C₁₄H₉F₃O₂ |
MDL Number:
MFCD03424606 CAS-Nummer: 195457-71-7 |