4'-(Trifluormethyl)biphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS30293G1
AS30293G5
ACTIAS30293G1EA
0
CHF
ACTIAS30293G1
ACTIAS30293G5
4'-(Trifluormethyl)biphenyl-3-carbonsäure
4'-(Trifluormethyl)biphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₄H₉F₃O₂ MW: 266,22 g/mol |
MDL Number:
MFCD03424604 CAS-Nummer: 199528-28-4 |