4-Brom-2-methylbenzaldehyd 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H61314.03
H61314.06
H61314.03EA
323
CHF
H61314.03
H61314.06
4-Brom-2-methylbenzaldehyd 95%
4-Bromo-2-methylbenzaldehyde
Formel:
C₈H₇BrO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07787171 CAS-Nummer: 24078-12-4 |