1-Brom-5-fluor-2-nitrobenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Bromo-4-fluoro-1-nitrobenzene, 2-Bromo-4-fluoronitrobenzene
H61466.06 H61466.14
H61466.06EA 102 CHF
H61466.06 H61466.14
1-Brom-5-fluor-2-nitrobenzol ≥98%
1-Brom-5-fluor-2-nitrobenzol
Formel: C₆H₃BrFNO₂
MW: 220 g/mol
Melting Pt: 41…45 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00792441
CAS-Nummer: 700-36-7