Zinn(II)chlorid Dihydrat 98-103% ACS
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Stannous chloride dihydrate
1B1517-500GEA 413 CHF
1B1517-500G 1B1517-100G
Zinn(II)chlorid Dihydrat 98-103% ACS
Zinn(II)chlorid Dihydrat
Formel: SnCl₂·2H₂O
Siedepunkt: 623 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 246 °C
Dichte: 2.71 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149863
CAS-Nummer: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08861
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98 - 103%
Calcium ≤0.005%
Iron ≤0.003%
Lead ≤0.01%
Potassium ≤0.005%
Sodium ≤0.01%
Solubility in hydrochloric acid Pass
Sulphate (P/F) Pass